Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fodrad HDPE-serumflaskaförslutning för flaskor med kontinuerliga gängor: Icke steril
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526620
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. 10563955
Brand: Thermo Scientific™ 3121580021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera behovet av en gummipropp samtidigt som en läckagesäker försegling bibehålls med dessa fodrade, HDPE-serumförslutningar för användning med PETG-serumflaskor med kontinuerlig gänga.
Eliminera behovet av en gummipropp, men bibehåll ändå en täthet† täta med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fodrade HDPE-serumförslutningar för injektionsflaskor med kontinuerliga gängor. Dessa icke-sterila, högdensitetspolyetenförslutningar är avsedda för användning med kontinuerligt gängade PETG-serumflaskor.
Funktioner
  • Trelagers samextruderad liner (LDPE-kärna mellan två ytskikt av solid HDPE)
  • För användning med icke-sterila Nalgene PETG-serumflaskor
Beställningsinformation:
Serumflaskor förslutningar är bulkförpackade 2 000 per låda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Beskrivning Förslutningar av serumflaskor
Material (liner) Treskikts co-extruderad liner (LDPE-kärna mellan två sidor av solid HDPE)
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 22.1 mm
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 2000
Antal per förpackning 2000
Produktlinje Nalgene
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 14.2 mm
Kvantitet 2000 Cs.
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003
Typ Serumflaska förslutning
Stängningsstorlek 20-415
För användning med (utrustning) Icke steril Nalgene PETG serumflaskor
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.