Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal muns HDPE Lab-kvalitetsflaskor med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15322244
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Paket med 72
Produktkod. 15322244
Brand: Thermo Scientific™ 20029025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara, skicka och förpacka vätskor med dessa mycket pålitliga flaskor av labbkvalitet, speciellt designade för långvarig krävande labbanvändning.
Förvara, skicka och förpacka vätskor med mycket pålitlig och hållbarhet Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal muns HDPE Lab-kvalitetsflaskor med förslutning. Dessa halvstyva, genomskinliga, allsidiga flaskor är speciellt designade för långvarig, krävande laboratorieanvändning och erbjuder utmärkt kemisk resistens. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Versatile and indispensable in the lab
  • Uniform walls provide durability and resistance to splitting or punctures
  • Can be used in a freezer up to -100°C (-149°F)
  • Linerless polypropylene closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Participates in the ACT Label Program
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,25 oz., 8 ml
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelska) 0,25 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Lab Quality Narrow-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 45 mm
Produkttyp Förvaringsflaska
Bredd (engelska) 0,98 tum
Höjd (engelska) 1.78 in.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.