Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-förpackningsflaskor med smal mun och förslutning: sterila, krympförpackade brickor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521875
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 180
Paket med 24
Paket med 240
Paket med 540
Paket med 864
Produktkod. 10304103
Brand: Thermo Scientific™ 3420890001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera biologisk och partikelförorening med sterila förpackningsflaskor som produceras i en kontrollerad miljö och har kemisk resistens.
Minimera biologisk och partikelförorening med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-förpackningsflaskor med smal mun med förslutning. Med en hållbar konstruktion och en smal mun för enkel upphällning, tillverkas dessa högdensitetspolyetenflaskor i en kontrollerad miljö, har utmärkt kemisk resistens och är sterila till 10 -6 SAL.
Funktioner
  • Tillverkad i en kontrollerad miljö
  • Naturliga högdensitetspolyetenflaskor med vita, foderlösa polypropenförslutningar
  • Steril till 10 -6 SAL
  • RNAse, DNAse, hDNA och pyrogenfritt
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskorna är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar monterade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Förpackningsflaskor med smal mun
Material HDPE
nr per ärende 864
Antal per förpackning 54
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 20 mm
Försteriliserad Ja
Certifikat och efterlevnad Certifierad: Steril (SAL 10 -6 ), RNAse, DNAse, hDNA och pyrogenfri. Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Lämplig för ändamålet Sterila
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Packer flaska
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-415 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.