Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturliga PPCO mikroförpackningsflaskor: Icke-sterila, bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526527
Stängningsstorlek:
11 mm
Volym (metrisk):
0,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10619953
Brand: Thermo Scientific™ 3628000005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Återställ flaskans innehåll helt med dessa mikroförpackningsflaskor, gjutna av högrent PPCO-harts. Flaskorna är kantsydda och har koniska interiörer.
Återställ helt innehållet i flaskan med kjol, konisk insida Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturliga PPCO mikroförpackningsflaskor, gjutna av hög renhet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen polypropensampolymer med låg metallhalt. Flaskor och förslutningar (listade separat) trycktestas tillsammans vid 7,5 psig och kan centrifugeras vid 13 000 x g.
Funktioner
  • USP Klass VI-kompatibel; icke-pyrogena
  • Färgade förslutningar förpackade separat
  • Icke steril
  • Läcksäker† när den används med Nalgene stängningar
0,5, 2,0 och 4,5 ml injektionsflaskor:
  • Kjol, med konisk insida
1,5 ml injektionsflaskor:
  • Ej kjol, konisk design
Beställningsinformation:
Nalgene Micro Packaging Vials är bulkförpackade utan förslutningar, 500 per innerpåse, 1000 per fodral. Beställ icke-sterila förslutningar separat (kat. nr. 362820, 362821, 362825, 362826, 362830).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mikroförpackningsflaskor
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Färg Naturligt genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material PPCO
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 0,5 ml
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 500
Stil Kjolflaska med konisk insida
Volym (metrisk) Totalt 0.5 mL
Stängningsmaterial PPCO
Förslutningstyp Skruvlock (ingår ej)
Höjd (metrisk) 49 mm
Kvantitet 500 påse, 1000 Cs.
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Typ Flaska
Stängningsstorlek 11 mm
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.