Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifugerör gjorda med Teflon™ fluorpolymer och förslutning gjord med Tefzel™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10539301
Kapacitet (metrisk):
10 ml
30 ml
50 ml
Diameter (metrisk):
16 mm
25,7 mm
28,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Obs: Måste fyllas till 100 % av den totala kapaciteten för centrifugering
Produktkod. 10539301
Brand: Thermo Scientific™ 31140010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Obs: Måste fyllas till 100 % av den totala kapaciteten för centrifugering
Genomför höghastighetscentrifugering av aggressiva kemikalier med dessa rör, lämpliga för kloroform- och fenolextraktioner i kylmaskiner upp till 50 000 xg.
Genomför höghastighetscentrifugering av aggressiva kemikalier med Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifugerör gjorda med Teflon™ fluorpolymer och förslutning gjord med Tefzel™ , speciellt lämpad för kloroform- och fenolextraktioner.
Features:
  • Teflon™ FEP, Tefzel™ ETFE screw closure
  • Withstand temperatures from -100° to +150°C (-148° to +302°F)
  • Leakproof† Tefzel ETFE closures prevent material loss under ordinary use for most spins <10,000 × g
  • Sealing caps available for 30mL and 50mL size to assure leakproof service especially at high speeds >10,000 × g or when spinning hazardous materials
  • Autoclavable/biohazard/leakproof†/PTFE FEP
Ordering Information:
Optional sealing caps available: DS3131-0020 (for 30mL tube) and DS3131-0024 (for 50mL tube). Cat. No. 3114-0050 has a brim capacity of only 42mL but is designed to fit standard rotor.
Includes:
Tefzel ETFE screw caps. Additional sealing cap assembly available separately (DS3131-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial ETFE
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material FEP
nr per ärende 10
Antal per förpackning 2
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Bottenform Rund
Förslutningstyp Skruvlock
Skrivområde Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 10,000 x g
Visa mer Visa mindre
Teflon™ är ett varumärke som tillhör The Chemours Company FC, LLC används under licens av Nalge Nunc International Corporation.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut.
Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.