Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polykarbonat Centrifugerrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10048840
Kapacitet (metrisk):
10 ml
28 ml
30 ml
50 ml
85 ml
Längd (metrisk):
80,5 mm
94,0 mm
105,2 mm
106,4 mm
Diameter (metrisk):
16,1 mm
25,8 mm
28,8 mm
38,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Autoklavering upprepade gånger kommer att förkorta livslängden på polykarbonatrör. Rören måste fyllas till minst 80 % kapacitet för korrekt prestanda.
Produktkod. 10048840
Brand: Thermo Scientific™ 31180010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklavering upprepade gånger kommer att förkorta livslängden på polykarbonatrör. Rören måste fyllas till minst 80 % kapacitet för korrekt prestanda.
Utför en mängd olika applikationer tack vare den utmärkta mekaniska styrkan hos dessa höghastighets centrifugrör av polykarbonat.
Utför en uppsjö av applikationer tack vare den utmärkta mekaniska styrkan hos Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polykarbonat Centrifugerrör. Dessa genomskinliga rör ger enkel visning av innehållet.
Features:
  • Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
  • Round bottom to fit high-speed rotors
  • Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Comes with polypropylene linerless closures—easy to clean and provides leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g
  • For leakproof performance >10,000 x g, use a sealing cap or sealing cap assembly (sold separately)
Ordering Information:
Optional sealing cap assemblies available for 30ml and 50ml sizes. Use Cat. No. DS3131-0020 for 30mL tube and Cat. No. DS3131-0024 for 50mL tube.
Note:
Cat. Nos. 3118-0050 and -0085 are designed to fit universal rotors. Actual brim capacity of 3118-0050 and 3138-0050 is 42mL. Actual brim capacity of 3118-0085 is 81mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Polykarbonat
nr per ärende 100
Antal per förpackning 10
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Längd (metrisk) 80,5 mm
Bottenform Rund
Förslutningstyp Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Nej
Höjd (metrisk) 81.5mm
Diameter (metrisk) 16,1 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 10,000 x g
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.