Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polykarbonat Centrifugerrör
Beskrivning
Utför en uppsjö av applikationer tack vare den utmärkta mekaniska styrkan hos Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polykarbonat Centrifugerrör. Dessa genomskinliga rör ger enkel visning av innehållet.
Features:
- Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- Round bottom to fit high-speed rotors
- Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- Comes with polypropylene linerless closures—easy to clean and provides leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g
- For leakproof performance >10,000 x g, use a sealing cap or sealing cap assembly (sold separately)
Ordering Information:
Optional sealing cap assemblies available for 30ml and 50ml sizes. Use Cat. No. DS3131-0020 for 30mL tube and Cat. No. DS3131-0024 for 50mL tube.
Note:
Cat. Nos. 3118-0050 and -0085 are designed to fit universal rotors. Actual brim capacity of 3118-0050 and 3138-0050 is 42mL. Actual brim capacity of 3118-0085 is 81mL.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Längd (metrisk) | 94,0 mm |
| Bottenform | Rund |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.