Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Höghastighets PPCO-centrifugrör med rund botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10460033
Kapacitet (metrisk):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 ml
Längd (metrisk):
88,1 mm
98,6 mm
102 mm
102,1 mm
102,4 mm
112,8 mm
163,1 mm
Diameter (metrisk):
15,8 mm
17,8 mm
25,2 mm
28,4 mm
28,5 mm
31,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Rören måste fyllas till minst 80 % kapacitet för korrekt funktion.
Produktkod. 10460033
Brand: Thermo Scientific™ 31100500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rören måste fyllas till minst 80 % kapacitet för korrekt funktion.
Förbättra rotorpassningen och prestanda med dessa höghastighets rundbottnade PPCO-centrifugrör, med enhetlig väggtjocklek och diameter.
Förbättra rotorpassning och prestanda med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Höghastighets PPCO-centrifugrör med rund botten, med enhetlig väggtjocklek och diameter. Rör har utmärkt kemikalieresistens.
Features
  • Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
  • Economical choice—may also be used as test tubes
  • Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Polypropylene Copolymer
nr per ärende 100
Antal per förpackning 10
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Längd (metrisk) 102,4 mm
Bottenform Rund
Skrivområde Nej
Diameter (metrisk) 28,5 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 50,000 x g
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado