Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Opaka bärnstensfärgade HDPE diagnostikflaskor utan förslutning: Bulkförpackning
Produktkod. 30117593
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Förpackningsstorlek
Paket med 2000
Produktkod. 30117593
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3620049125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och skicka ljuskänsliga diagnostiska prover och värdefulla reagenser med små volymer på ett säkert sätt med dessa ogenomskinliga, bärnstensfärgade HDPE-flaskor.
Förvara och skicka ljuskänsliga, diagnostiska prover och värdefulla reagenser på ett säkert sätt i små volymer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Ogenomskinliga bärnstensfärgade HDPE-diagnostikflaskor, används i testkit och många applikationer med små volymer. Dessa ogenomskinliga, bärnstensfärgade, högdensitetspolyetenflaskor är avsedda för användning med ljuskänsliga reagens och är förpackade utan förslutningar så att de kan matchas med olika färgade förslutningar (kat.nr 362150-serien).
  • Icke steril
  • Slitstarka, enhetliga väggar som är motståndskraftiga mot splittring eller punktering
  • Läcksäker† när den är monterad med stängning (måste beställas separat)
Beställningsinformation:
Flaskorna bulkförpackas utan förslutningar. Packade 2 000:- per låda. Beställ färgade förslutningar separat (kat. nr. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,125 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelska) 0,125 oz.
Färg Ogenomskinlig bärnsten
Beskrivning 3,4 ml, 20-415 halsfinish, bulkpack
Diameter (metrisk) Innerhals 8 mm
Material HDPE
nr per ärende 2000
Antal per förpackning 2000
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish 13-415 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klasser VI. Produkt uppfyller kraven för ljuståliga behållare per USP senaste upplagan.
Förslutning ingår Nej
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 41 mm
Produkttyp Provbehållare
Bredd (engelska) 0,62 tum.
Höjd (engelska) 1,61 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 13-415 mm
Diameter (metrisk) 16 mm
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.