Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC-certifierad ren valideringsflaska
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
Beskrivning
- Perfekt för förvaring av kvalitetsprover av högt värderade läkemedel
- Flaskor med små volymer är gjutna av samma material som större behållare, men kräver en mindre volym av dyra reagenser för att utföra valideringstestning
- Validerad till USP 788
- Slagtålig
- <5 EU/ml Endotoxin
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,16 oz. |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Vätskelagring och transport |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 416 |
| Antal per förpackning | 52 |
| Kvantitet | 416/Fall |
| Sterilitet | Sterila |
| Vikt (engelska) | 9 lb. |
| Visa mer |