Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC-certifierad ren valideringsflaska
Produktkod. p-7179969
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
Produktkod. 16450601
Brand: Thermo Scientific™ 38350005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Certified Clean Validation Bottle för förvaring av högt värderade läkemedelsprover
  • Perfekt för förvaring av kvalitetsprover av högt värderade läkemedel
  • Flaskor med små volymer är gjutna av samma material som större behållare, men kräver en mindre volym av dyra reagenser för att utföra valideringstestning
  • Validerad till USP 788
  • Slagtålig
  • <5 EU/ml Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Kapacitet (engelska) 0,16 oz.
Färg Klart
För användning med (applikation) Vätskelagring och transport
Material Polykarbonat
nr per ärende 416
Antal per förpackning 52
Kvantitet 416/Fall
Sterilitet Sterila
Vikt (engelska) 9 lb.
Certifikat och efterlevnad USP 788
Produkttyp Valideringsflaska
Bredd (engelska) 12,5 tum
Längd (engelska) 12,5 tum
Höjd (engelska) 11 tum
Stängningsstorlek 20 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras