Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-certifierade rena behållare
Produktkod. 16420581
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 16420581
Brand: Thermo Scientific™ 3820190030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda mot läckage, brott och strålningskontamination i renrumstillämpningar med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-certifierade rena behållare.
Skydda mot läckage, brott och strålningskontamination i renrumstillämpningar med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-certifierade rena behållare. Lämplig för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar som kräver bearbetning och lagring av bulkintermediärer och kritiska reagenser såsom vaccin- och proteinterapeutiska preparat. Ett säkert alternativ för ditt labb utan att offra precision.
Lot-certifierade för låga partiklar, dessa behållare har en unik läckagetät† design och är lämpliga för transport.
  • Uppvisar utmärkta gasbarriäregenskaper och säkerställer pH-stabilitet för buffrade lösningar.
  • Hartser är fria från animaliska komponenter.
  • Steril, manipuleringssäker tätning säkerställer produktens integritet före användning.
Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Diameter (engelska) 1,5 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,55 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
Material PETG
nr per ärende 72/Cs.
Antal per förpackning 6/Pk.
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Låg partiklar USP <788> (Låg partikelhalt)
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, Europeiska farmakopén för onormal toxicitet och USP Överensstämmer med 661 fysikalisk-kemiska tester. Tillverkad i en ISO 14644-1 Klass 7 renrum. Certifierad steril (SAL 10 -6 ), icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk.
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 64 mm
Produkttyp Rengör behållare
Höjd (engelska) 2,52 tum.
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Arbetsflödessteg Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.