Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean Media Bottle
Beskrivning
Produkterna tvättas med USP Vatten för injektion och hanterad eftertvätt i klass 5 renrum med klass 4 förpackningar/inspektionshuvar för att producera dessa mycket låga partiklar. Certifierad och lot-till-lot-testad för att innehålla mindre än 1/3 av de tillåtna partiklarna enligt USP < 788> för att begränsa potentiell partikelförorening. Sterila, färdiga att använda produkter med en sterilitetssäkringsnivå på 10 -6 inuti behållaren/förslutningen, inklusive två värmeförseglade sterila barriärer för att skydda produkten före användning.
- Steril till 10 -6 SAL
- Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
- Läckagesäkra högdensitetspolyeten (HDPE) förslutningar
- Serumflaskor är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar
- Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2003 kvalitetskrav
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| För användning med (applikation) | Media-/buffertberedning , Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport , Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt |
| nr per ärende | 416/Cs. |
| Antal per förpackning | 52/Pk. |
| Kvantitet | 5 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Temperaturområde (metriskt) | -70 °C till 70 °C |
| Låg partiklar | <1/3 USP < 788> (Ultra låga partiklar) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485:2003, 21 CFR 177.1520, USP Klass VI |
| Produkttyp | Medieflaska |
| Visa mer |