Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG serumflaskor; med Crimp Finish: Sterila, krymplindade moduler
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526624
Volym (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1260
Paket med 1932
Paket med 3451
Paket med 612
Produktkod. 10282473
Brand: Thermo Scientific™ 3420300003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda mot läckage, brott och kontaminering genom att använda PETG-serumflaskor med crimpfinish. Dessa flaskor är lättare i vikt än glas och är gjorda för användning med proppar och kapsyler.
Skydda mot läckage, brott och kontaminering. Thermo Scientific™ Nalgene PETG Crimp Finish Serum Vials är lättare i vikt än glas och är gjorda för användning med proppar och lock.
Funktioner
  • PETG
  • Icke-cytotoxisk
  • Ickepyrogena
  • Förpackad i brickfria krympplastmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Steril till 10 -6 SAL
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i brickfria, krympförpackade moduler. Proppar och kepsar ingår ej.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Serumflaskor
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material PETG
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 3 ml
nr per ärende 3451
Antal per förpackning 493
Volym (engelska) 1/10 oz.
Produktlinje Nalgene
Volym (metrisk) Totalt 3 mL
Förslutningstyp Proppar och kepsar (ingår ej)
Höjd (metrisk) 37 mm
Kvantitet 3451 Fall, 493 Pk.
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Typ Serumflaska
Stängningsstorlek 13 mm
För användning med (utrustning) Propp, Cap