Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG fyrkantiga mediaflaskor utan förslutning: Sterila, krympförpackade brickor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521798
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 24
Paket med 280
Paket med 40
Paket med 60
Paket med 96
Produktkod. 10212673
Brand: Thermo Scientific™ 3420240030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Packa och skicka flytande media, buffertar och sera med dessa tungväggiga, hållbara PETG fyrkantiga mediaflaskor, designade för användning i fyllningslinjer.
Packa och skicka flytande medier, buffertar och sera med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene PETG fyrkantiga mediaflaskor. Tungväggiga, hållbara flaskor är designade för användning i fyllningslinjer; förslutningar säljs separat.
Funktioner
  • Tungväggig och hållbar
  • Splittringsbeständig
  • Utmärkta gasbarriäregenskaper
  • Sterila
    10-6
    SAL
  • Gjuten i examen
  • Förslutning levereras separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Beskrivning Medieflaskor utan förslutning
Diameter (engelska) 1,5 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,55 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
För användning med (applikation) Fyllningslinjer
Material PETG
nr per ärende 280
Antal per förpackning 40
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Lämplig för ändamålet Sterila
Höjd (metrisk) 64 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 2,5 tum
Stängningsstorlek 20-415 mm
Diameter (metrisk) 38 mm