Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinahärdad silikonslang för peristaltiska pumpar
Produktkod. 15656398
Slangstorlek:
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Nr 25
Nr 73
Förpackningsstorlek:
7.6m
Paket med 25
Produktkod. 15656398
Brand: Thermo Scientific™ 86003173
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar. Denna hållbara slang med hög renhet är idealisk för tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
Säkerställ tillförlitliga och exakta vätskeöverföringar varje gång med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinahärdad silikonslang. Denna flexibla, hållbara genomskinliga slang med hög renhet är designad för en mängd olika överföringstillämpningar, inklusive tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
  • Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk
  • Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som kan läcka ut i transporterad vätska
  • Låg bindningsyta minimerar absorptionen av proteiner och livsmedel
  • Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
  • Durometerhårdhet: Shore A, 50
  • Möter FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24:e upplagan; och 3A sanitära standarder
Beställningsinformation
Dubbelpåsad i fall av 25″ (7,6 m)
Anmärkning:
Ej avsedd för invasiv användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller 87 Cytotoxicitet (Agar Diffusion och MEM Elueringsmetoder); USP <88> Klass VI; USP <661 >Fysikalisk-kemiska tester; ISO10993-3 bakteriell mutagenicitet– AmesAssay; ISO10993-4 Hemolys direktkontakt, EP 3.1.9 Silikonelastomer f
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 3/8 tum
Material Platinahärdad silikon
Total längd (engelska) 25 ft.
Slangstorlek Nr 73
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Produkttyp Flexibel slang
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.