Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinahärdad silikonslang
Beskrivning
Säkerställ konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Platinahärdad silikonslang av läkemedelskvalitet för peristaltiska pumpar. Denna flexibla, hållbara genomskinliga slang med hög renhet är designad för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar, inklusive tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
- Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk och icke-hemolytisk
- Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som kan läcka ut i transporterad vätska
- Lågbindande yta för att minimera absorptionen av proteiner och livsmedelsprodukter
- Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
- Durometerhårdhet: Shore A, 50
Beställningsinformation
Dubbelsäckad i fallet med 50 fot (15,2 m)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 3/8 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 9.5 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 5/8 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15.8 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Tjocklek (engelska) | 1/8 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 3.2 mm |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.