Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Economy Plast Graduated Cylindrar
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Fördela enkelt vätskor med de generösa hällpiparna på Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Ekonomigraderade cylindrar. Dessa klara polymetylpentencylindrar uppvisar god kemisk och slaghållfasthet och inkluderar lättlästa ingjutna graderingar som inte skaver.
Features:
- Transparent, break-resistant and non-wetting
- Economical and recyclable; designed for single use
- No meniscus to confuse readings allow for accurate measurements
- Good temperature resistance up to 135°C (275°F)
- Large, ribbed, rounded base provides reinforcement and stability to keep from rolling or tipping
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | PMP |
| Objektbeskrivning | Graduated Cylinder Economy PMP 50mL |
| Antal per förpackning | 1 |
| nr per ärende | 18 |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Diameter (engelska) | 0.91 in. |
| Diameter (metrisk) | 23.1 mm |
| Examen | 1 mL |
| Form | Rund |
| Visa mer |