Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin lågformade plastbägare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521491
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 3
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Ej för användning på kokplattor.
Produktkod. 10159790
Brand: Thermo Scientific™ 12030050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ej för användning på kokplattor.
Använd kontinuerligt dessa genomskinliga, PMP bägare med lättlästa, silkescreenade gradering vid temperaturer på 150 C °med intermittent service till 175 °C.
Använd kontinuerligt Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin Low-Form bägare vid temperaturer på 150 °C med intermittent service till 175 °C. Dessa polymetylpentenbägare har glasets genomskinlighet, utmärkt kemisk resistens och värmetolerans. Alla storlekar av bägare har lättlästa, screentryckta graderingar.
  • Transparent PMP material allows for a clear view of beaker contents
  • No-drip, single-spout design provides precision pouring control
  • With ribs for easy stacking
  • Silk screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
  • Autoclavable/Graduated/Transparent
  • Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning Beaker Griffin Low-Form PMP 50 mL
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material PMP
Graduation Range 10 to 50 mL
Ökar 5 mL
Kvantitet 12/Pk.; 36/Cs.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO/DIN 7056
skala 10mL to 50mL in 5mL increments
Stil Griffin, låg form