Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4524996
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
33 mm
38 mm
43 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 10237850
Brand: Thermo Scientific™ 41080125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbered och förvara odlingsmedia med dessa splittringssäkra kolvar - lämpliga för odlingstekniker. Säkrare än glasflaskor i shakers.
Förbered och förvara odlingsmedia med hjälp av splittersäkra Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat med förslutning - lämplig för många odlingstekniker. Säkrare än glasflaskor i shakers. Linerless förslutning skyddar innehållet från spill och kontaminering. Robust konstruktion i kombination med låg vikt gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Molded-in graduations make liquid levels easy to estimate
  • Noncontaminating, tight-sealing, linerless polypropylene screw closures protect contents
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Beskrivning Flask Erlenmeyer Screw Closure PC 125mL
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Polykarbonat
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Vanlig
Förslutningstyp Skruva
Stängningsstorlek 33 mm