Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade cylindrar i polypropen Economy
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10189990
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Varje
Produktkod. 10189990
Brand: Thermo Scientific™ 36640010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dispensera lätt vätskor med lättlästa, ingjutna graderingar som inte skaver med dessa prisvärda graderade cylindrar.
Dispensera lätt vätskor med lättlästa, ingjutna graderingar som inte skaver. Överkomligt prissatt Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Economy Graduated Cylindrar har en generös hällpip och uppvisar utmärkt kemikalie- och brottbeständighet. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Translucent
  • Non-wetting
  • Economical and recyclable; designed for single-use
  • No meniscus to confuse readings, allowing for accurate measurements
  • Temperature resistance up to 135°C (275°F)
  • Large, ribbed, rounded base that provides reinforcement and stability, preventing rolling or tipping
  • Calibrated “To Contain“ and “To Deliver” at 20°C
Recycling Information: Nalgene reusable labware products are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually.  Thermo Fisher Scientific encourages recycling Nalgene polypropylene labware at end of product life in communities where polypropylene can be recycled.
Nalgene beakers and graduated cylinders are delivered in corrugate cartons made from 100% post-consumer recycled material.  Packaging bags are made from LDPE and are readily recyclable once the label is removed.   Please continue to cycle and recycle your cartons and bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polypropen
Objektbeskrivning Graduated Cylinder Economy PP 10mL
Antal per förpackning 1
nr per ärende 24
Kalibrering Att innehålla
Diameter (engelska) 0.53 in.
Diameter (metrisk) 13.5 mm
Examen 0.2 mL
Max. Temperatur 120 °C
Form Rund
Diameter (metrisk) Insida 22.1 mm
Diameter (engelska) Insida 0.87 in.
Max. Temperatur (engelska) 248 °F
För användning med (applikation) Laboratorier
Bastyp Rund
Höjd (engelska) 3,85 tum.
Höjd (metrisk) 97.8 mm
Typ Graderad cylinder
ACT-etikett Ja