Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropenfyllda provrörspinnar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10763481
Färg:
Blått
Vitt
För användning med (utrustning):
10-13 mm rör
14-17 mm rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10763481
Brand: Thermo Scientific™ 59770313
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll provtagningsrör, reaktionsrör och provrör med dessa provrörshållare av polypropen. Lämplig för torkning av glasskivor och kromatografiplattor.
Håll provtagningsrör, reaktionsrör och provrör med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyllda provrörshållare av polypropen. Rack är lämpliga för torkning av glasplattor som används vid elektrofores, såväl som kromatografiplattor. Dessa kemiskt resistenta och autoklaverbara ställ kommer inte att flyta i ett vattenbad.
  • Consist of an array of pegs spaced to hold given-diameter test tubes while allowing full view of the tube contents
  • Pegs also hold tubes in inverted position for drying
  • When inverted, ribs keep tubes off base to allow drainage through holes and minimize collection of airborne contaminants inside the tubes
  • Suitable for drying glass plates used in electrophoresis, as well as chromatography plates
  • Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath — won't float
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Test Tube Peg Rack
Beskrivning Test Tube Rack Peg Blue PP 13mm
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller 10 till 13 mm rör
Material Filled Polypropylene
Positioner 96
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) 10-13 mm rör
nr per ärende 8
Antal per förpackning 2
Mått (L x B x H) 7 x 5 x 2.5 in. (17.9 x 12.7 x 6.4 cm)
Längd (metrisk) 17.9 cm
Längd (engelska) 7 tum
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Höjd (engelska) 2,5 tum
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Diameter (metrisk) Inre 13 mm