Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumflaska av polypropen
Produktkod. 10020681
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
1700 mL
Stängningsstorlek:
Stoppare nr 10
Stoppare nr 8
Stopper No. 7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10020681
Brand: Thermo Scientific™ DS41010500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Byt ut glasflaskor med denna kolv, gjuten i ett stycke för full vakuumservice med vinklad tubulering för att förhindra tippning.
Byt ut glasflaskor med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkolv av polypropen, gjuten i ett stycke för full vakuumservice med vinklad tubulering för att förhindra tippning. Denna splittringssäkra, autoklaverbara kolv tål vakuum till 30 tum. Hg gör det till ett värdefullt bidrag till ditt labbsäkerhetsprogram.
  • Tubulation at 45° angle prevents tipping when hose is attached
  • Barbed adapter accepts 1/4 to 3/8″ I.D. tubing (tubing sold separately)
  • Oval marking area for ease of labeling
  • Neck sized to fit standard stopper sizes (stopper not included)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Beskrivning Vacuum Flask, polypropylene, 500mL; Flask Filtering PP 500mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Polypropylene
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Autoklaveringsbar Autoclavable
Stängningsstorlek Stopper No. 7