Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Wide-Mooth Carboy med handtag
Beskrivning
Förvara och transportera fasta ämnen, pulver och vätskor med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbar polypropen med bred mun och handtag. Dessa slitstarka, naturliga polypropen (PP) carboys har en bekväm bred öppning för att underlätta rengöring och dispensering. De breda axelhandtagen gör det enkelt att bära och hälla, även med handskar.
- Graderad att innehålla i 1 gal. och 5 L steg för enkel användning
- En öppning med bred öppning kan rymma overheadblandare
- Autoklaveringsbar
- Läcksäker† vit polypropen 100 mm skruvförslutningar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 100-415 mm |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 250 mm |
| För användning med (applikation) | Media-/buffertberedning , Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport |
| Examen | Graderad att innehålla i 5 L/1 gal. steg |
| Höjd (metrisk) med stängning | 343 mm |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.