Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO bärnstensfärgade mikroförpackningsflaskor: Icke-sterila, bulkförpackning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526553
Volym (metrisk):
0,5 ml
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10652824
Brand: Thermo Scientific™ 3628050005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda ljuskänsliga reagenser med dessa PPCO bärnstensfärgade mikroförpackningsflaskor med konisk botten som tillåter återvinning av hela innehållet.
Skydda ljuskänsliga reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO bärnstensfärgade mikroförpackningsflaskor. Dessa icke-cytotoxiska och icke-pyrogena flaskor är gjutna av polypropensampolymerharts med hög renhet och låg metallhalt. De är kjolar och har en konisk botten, vilket möjliggör återvinning av hela innehållet.
Funktioner
  • Flaskor och förslutningar (listade separat) trycktestade tillsammans vid 7,5 PSIG för lufttransport
  • USP Klass VI-kompatibel; icke-pyrogena
  • Kan centrifugeras vid 13 000 xg
  • Färgade förslutningar förpackade separat
  • Icke steril
  • Läcksäker† när den används med Nalgene stängningar
Beställningsinformation:
Flaskorna är bulkförpackade utan förslutningar, 500 per innerpåse, 1 000 per fodral. Beställ icke-sterila förslutningar separat (kat.nr. 362821, 362825).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mikroförpackningsflaskor
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material PPCO
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 0,5 ml
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 500
Volym (metrisk) Totalt 0.5 mL
Stängningsmaterial PPCO
Förslutningstyp Skruvlock (ingår ej)
Höjd (metrisk) 49 mm
Kvantitet 500 påse, 1000 Cs.
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Typ Flaska
Stängningsstorlek 11 mm
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.