Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge flaskor
Descripción
Utför biofarmaceutisk aseptisk vätskeöverföring eller provtagning med tri-klöverflänsen av Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge-flaskor, gjutna av genomskinlig polypropensampolymer. Dessa genomskinliga flaskor är idealiska för cellskörd i stora volymer, pelletering och proteinrening. De är autoklaverbara och har utmärkta kemikalieresistensegenskaper.
- For low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
- Polypropylene sealing caps assemblies available for 250mL (DS3131-0038) and 1000mL (DS3132-0063) sizes for added leakproof† assurance at higher speeds and fill volumes
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16,9 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Nominell kapacitet | 500 mL |
| Graderad | Nej |
| Max. Tvinga | 4,800 x g |
| Form | Rund |
| Mostrar más |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.