Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO mikroförpackningsflaskor förslutningar för 4,5 ml injektionsflaskor: Steril, bulkförpackning
Beskrivning
Identifiera prover snabbt med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Micro Packaging Vial-förslutningar för 4,5 ml flaskor, erbjuds i grönt, vitt eller naturligt. Polypropenpolymerförslutningar är klara att använda och har ingen O-ring som kan falla ut eller förorena innehållet.
Funktioner
- Flaskor (listade separat) och förslutningar trycktestas tillsammans vid 7,5 PSIG för lufttransport
- Förslutningarna är sterila, RNas/DNas-fria, icke-cytotoxiska och icke-pyrogena
- Förslutningarna är täta† när den används med Nalgene Mikroförpackningsflaskor
Beställningsinformation:
Nalgene Micro Packaging Vial-förslutningar är bulkförpackade utan flaskor, 500 per innerpåse, 1 000 per fodral. Beställ sterila injektionsflaskor separat Kat. Inga. (342800-0045).
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Förslutningar av mikroförpackningar |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | PPCO |
| Sterilitet | Sterila |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 500 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Stängningsmaterial | PPCO |
| Kvantitet | 500 påse, 1000 Cs. |
| Mehr anzeigen |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.