Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO mikroförpackningsflaskor med E-strålebestrålning: Steril, bulkförpackning
Beskrivning
Återställ hela innehållet i Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-mikroförpackningsflaskor med E-strålebestrålning. Dessa flaskor är gjutna av hög renhet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen polypropensampolymerharts med låg metallhalt och har en konisk botten. Kantförsedda flaskor kan centrifugeras vid 13 000 x g.
Funktioner
- Flaskor och förslutningar (listade separat) trycktestade tillsammans vid 7,5 PSIG för lufttransport
- USP Klass VI-kompatibel; RNase/DNas-fri
- Komponenterna som tillhandahålls är sterila (e-beam bestrålning) och redo att fyllas
- Steril till 10 -6 SAL
- Färgade förslutningar förpackade separat
- Läcksäker† när den används med Nalgene stängningar
Beställningsinformation:
Flaskorna är bulkförpackade utan förslutning, 500 per innerpåse, 1000 per fodral. Beställ e-balkstängningar separat (kat. nr. 342830).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mikroförpackningsflaskor |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | PPCO |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 0,5 ml |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 500 |
| Stil | Kjol, med konisk insida |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.