Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulär polypropentank med lock
Beskrivning
Avsevärt minska avdunstning och kontaminering genom att använda en Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulär polypropentank med lock, erbjuds i storlekar från 8 till 114L. Tankar kan modifieras med en fabriksmonterad tapp.
- Lämplig för användning med många organiska kemikalier
- Ger bra motstånd mot spänningssprickor
- Autoklaveringsbar
Anmärkning:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Typ | Tank med lock |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (engelska) | 8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Höjd (engelska) | 30,08 cm |
| Höjd (metrisk) | 30 cm |
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.