Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbara handmanövrerade PVC-kroppsvakuumpumpar utan mätare
Flödeshastighet:
15 cc/slag
36 cc/slag
För användning med:
6132-2000 Reparationssats
6132-3000 Reparationssats
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Uppnå och håll snabbt ett vakuum på 25 tum. (635 mm) Hg med Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbara handmanövrerade PVC-kroppsvakuumpumpar utan mätare. Dessa pumpar har en ny, mer hållbar och ergonomisk handtagsdesign. Denna reparerbara ekonomiversion är idealisk för fält- eller labbanvändning.
Easy and Convenient Operation
- Polyvinyl Chloride (PVC) body
- Ergonomic vacuum trigger release requires only one hand to operate and releases vacuum with the touch of an index finger
- Adjustable vacuum release rate provides control
- Full blank port pressure is obtained with only two strokes, making operation efficient
- Removable cover on exhaust port and trigger to release vacuum without disconnecting pumps from the line
- Economical design without vacuum gauge
- Adjustable vacuum release rate controlled by trigger on pump
- Nozzle fits standard 0.25″ I.D. tubing
- Can be disassembled for repair and replacement of internal parts (see catalog numbers for repair kits in the table below)
Includes:
Supplied with 2 ft. length of Clear Plastic Tubing
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Repairable Hand Vacuum Pump |
| Antal per förpackning | 1 |
| nr per ärende | 4 |
| Max. Vakuum | 25 in. Hg |
| Flödeshastighet | 36 cc/slag |
| Typ | Vakuumpump |
| För användning med | 6132-3000 Reparationssats |