Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbara handmanövrerade PVC-kroppsvakuumpumpar utan mätare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4530423
Flödeshastighet:
15 cc/slag
36 cc/slag
För användning med:
6132-2000 Reparationssats
6132-3000 Reparationssats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10008570
Brand: Thermo Scientific™ 61310010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå och håll snabbt ett vakuum på 25 tum. (635 mm) Hg med dessa handmanövrerade vakuumpumpar med en ny, mer hållbar och ergonomisk handtagsdesign.
Uppnå och håll snabbt ett vakuum på 25 tum. (635 mm) Hg med Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbara handmanövrerade PVC-kroppsvakuumpumpar utan mätare. Dessa pumpar har en ny, mer hållbar och ergonomisk handtagsdesign. Denna reparerbara ekonomiversion är idealisk för fält- eller labbanvändning.
Easy and Convenient Operation
  • Polyvinyl Chloride (PVC) body
  • Ergonomic vacuum trigger release requires only one hand to operate and releases vacuum with the touch of an index finger
  • Adjustable vacuum release rate provides control
  • Full blank port pressure is obtained with only two strokes, making operation efficient
  • Removable cover on exhaust port and trigger to release vacuum without disconnecting pumps from the line
  • Economical design without vacuum gauge 
  • Adjustable vacuum release rate controlled by trigger on pump
  • Nozzle fits standard 0.25″ I.D. tubing
  • Can be disassembled for repair and replacement of internal parts (see catalog numbers for repair kits in the table below)
Includes:
Supplied with 2 ft. length of Clear Plastic Tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Repairable Hand Vacuum Pump
Antal per förpackning 1
nr per ärende 4
Max. Vakuum 25 in. Hg
Flödeshastighet 15 cc/slag
Typ Vakuumpump
För användning med 6132-2000 Reparationssats