Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbara handdrivna PVC-vakuumpumpar med mätare
Beskrivning
Lätt att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbara handdrivna PVC-vakuumpumpar med mätare, idealiska för sugning, filtrering, vätskeöverföring, tömning av vätskeledningar och kontroll av läckor. Lättviktsenheter är förseglade och självsmörjande med avtagbara lock på avgasporten och trigger för att släppa ut vakuum utan att koppla bort pumparna från ledningen. Uppnå och håll snabbt ett vakuum på 25 tum. (635 mm) Hg. Vakuumutlösaren kräver endast en hand för att fungera och släpper ut vakuum med en beröring av ett pekfinger.
- Gauge monitors vacuum in kPa and inches of mercury for visual indication of pump rate and progress.
- New handle design is more durable and ergonomic.
- Adjustable vacuum release rate provides control.
- Full blank port pressure is obtained with only two strokes, making operation efficient.
- Removable cover on exhaust port and trigger allow release vacuum without disconnecting pumps from the line.
- Adjustable vacuum release rate is controlled by a trigger on the pump.
- Nozzle fits standard 0.25″ I.D. tubing.
- System can be disassembled for repair and replacement of internal parts.
Includes:
2′ (0.6 m) Nalgene 180 clear plastic tubing
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nalgene repairable PVC hand pump with gauge |
| Antal per förpackning | 1 |
| nr per ärende | 4 |
| Max. Vakuum | 25 in. Hg |
| Flödeshastighet | 36 cc/slag |
| Typ | Vakuumpump |
| För användning med | 6132-3000 Reparationssats |