Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Mason Jars med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10234501
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 10234501
Brand: Thermo Scientific™ 21151000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför vätskor i labbet eller fältet med dessa PPCO Mason-burkar med förslutning.
Överför vätskor i labbet eller fältet med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Mason Jars med förslutning. Halsen på 70 mm på dessa flaskor passar olika blandare, såväl som fixturer och förslutningar med Mason burkgängor. Tillverkad av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Dessa splittersäkra burkar är en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
  • 70mm neck designed to fit fixtures or closures with Mason Jar threads or with Osterizer™ or other blenders with the same threads
  • Wide mouth is easy to fill or sample
  • Autoclavable
Includes:
  • Polypropylene screw closures
  • Replacement closures may be ordered separately (Cat. No. 712154-0700)
Notes:
  • Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
  • Mason jars are not liquid leakproof. Not recommended for liquid transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 61 mm
För användning med (applikation) Fluid Transfer Closure DS2153-0700
Material PPCO
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 213 mm
Produkttyp Mason Jar with Closure
Höjd (engelska) 8,4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 70 mm
Diameter (metrisk) 94 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej