Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappar för lagringstankar
Beschreibung
Säkerställ säker och effektiv vätskedispensering från tankar genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappar för lagringstankar. Tappar är för användning med Naglene™ tankar upp till 100 gal. med fabriksinstallerad gängad boss.
Includes
- PTFE O-rings (6421-0010 includes two O-rings)
Note:
Make sure container and spigot have compatible chemical resistance before installing.
Spezifikation
Spezifikation
| Stängningsstorlek | 19mm NPT male screw thread |
| Typ | Tapp |
| Material | LDPE |
| Kapacitet (engelska) | 100 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 378 L |
| nr per ärende | 6 |
| Antal per förpackning | 1 |
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.