Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE graderade flaskor med förslutning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10593375
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Produktkod. 10593375
Brand: Thermo Scientific™ 3120180500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara utrymme med dessa fyrkantiga, genomskinliga flaskor som ger synliga vätskenivåer och ingjutna graderingar för enkel mätning.
Spara utrymme med kemikalie- och brottsäker Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-graderade flaskor med förslutning. Dessa genomskinliga flaskor ger synliga vätskenivåer och ingjutna graderingar för enkel mätning. Fyrkantiga flaskor med polypropenförslutning har platsbesparande design och droppsäkra halsar för bekväm dispensering.
  • Naturlig polyeten med hög densitet
  • Naturlig skruvförslutning av polypropen
  • Får inte autoklaveras
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är bulkförpackade i separata polypåsar i samma kartong.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Graderad fyrkantig flaska
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Inkluderar Ingjutna graderingar
Material HDPE
nr per ärende 125
Antal per förpackning 125
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Examen Ingjutna graderingar
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 177 mm
Produkttyp Graderad fyrkantig flaska
Höjd (engelska) 6,98 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 74.4 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras