Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkant PET Medieflaskor med förslutning: Sterila, krympförpackade brickor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6698652
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
650 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 60
Paket med 96
Produktkod. 15488084
Brand: Thermo Scientific™ 8420400125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåller utmärkta gasbarriäregenskaper för lagring och frakt av flytande media, buffertar och sera med dessa fyrkantiga flaskor.
Tillhandahåller utmärkta gasbarriäregenskaper för lagring och transport av flytande media, buffertar och sera med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkant PET Medieflaskor med förslutning. Dessa lätta flaskor är splittringssäkra, sterila och kommer i en platsbesparande fyrkantig design.
Funktioner
  • PET med naturlig HDPE-förslutning
  • Utrymmesbesparande fyrkantig design
  • Gjuten i graderingar och halsring för användning med manipuleringssäkra krympärmar
  • Steril, icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
  • Utmärkt gasbarriär, med transparens och minskad permeabilitet för CO 2 och O 2
  • Flaska och förslutningsmaterial är ADCF (Djurhärledd komponent gratis)
  • Läcksäker†
Rekommenderas för: Lagring och transport av flytande media, buffertar och sera.
Beställningsinformation:
Produkterna är förpackade i krympförpackningar. Brickor är dubbla polypåsar inuti huvudkartongen. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten rinner ut; b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,04 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material PET
nr per ärende 96
Antal per förpackning 24
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad PET Medieflaskor och HDPE-förslutningsmaterial uppfyller gällande biologiska teststandarder inklusive USP Klass VI, USP < 661,1>
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Lämplig för ändamålet Sterila
Höjd (metrisk) 104 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 4,09 tum.
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.