Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG mediaflaskor med förslutning
Produktkod. p-4521806
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
1 L
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 96
Produktkod. 10037950
Brand: Thermo Scientific™ 20190030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eliminera kostsamma tvätt-, depyrogenerings- och autoklaveringssteg med certifierade sterila och icke-pyrogena Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG förvaringsflaskor med förslutning, idealiska för förvaring och provtagning av aktiva farmaceutiska ingredienser och bulkintermediärer.
Eliminera kostsamma tvätt-, depyrogenerings- och autoklaveringssteg med certifierade sterila och icke-pyrogena Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG förvaringsflaskor med förslutning. Idealisk för förvaring och provtagning av aktiva farmaceutiska ingredienser och bulkintermediärer, och även väl lämpad för beredning och inneslutning av buffertar, kulturer eller långvarig lagring av pH-känsliga vätskor såsom odlingsmedier.
Funktioner
  • Tillverkad av slitstark, brottsäker polyetentereftalatsampolyester, glykolmodifierad (PETG)
  • Lämplig för frysförvaring ner till -40 °C
  • Värmekrympband runt stängning och hals för manipuleringssäker tätning
  • Läckagesäkra flaskor och HDPE-förslutningar tillhandahålls
  • Steril och icke-pyrogen
  • Finns i lågpartikelformat
  • Stöds av omfattande valideringsdokumentation
Beställningsinformation:
  • Förpackad i krympförpackade brickor
Anmärkning:
  • 2 L storlek har ingjutna handtag
Garanti:
  • 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1.496 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 0,55 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Förvaring
Material PETG
nr per ärende 96/Cs.
Antal per förpackning 24/Pk.
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Certifikat och efterlevnad Flaskor och förslutningar är certifierade strålsteriliserade (SAL 10 -6 ), icke-pyrogena och icke-cytotoxiska och överensstämmer med USP Klass VI riktlinjer.
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 64 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 2,52 tum.
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Arbetsflödessteg Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Upstream Validation
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.