Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med septumförslutning: Sterila, krympförpackade brickor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521802
Kapacitet (metrisk):
1 L
125 mL
500 Utökad
500 mL
60 mL
Stängningsstorlek:
24 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 24
Paket med 40
Paket med 48
Paket med 96
Produktkod. 10159742
Brand: Thermo Scientific™ 3420230060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpacka biologiska och diagnostiska reagenser som kräver aseptisk dispensering eller tillsats av kosttillskott med spruta i dessa hållbara, brottsäkra mediaflaskor.
Thermo Scientific™ Nalgene Square PETG-medieflaskor är hållbara, brytsäkra och har en septumförslutning för aseptisk sprutdispensering eller tillägg av kosttillskott.
Funktioner
  • HDPE-förslutning med silikon/PTFE-septum ger en PTFE-vätskekontaktyta som är inert och nonstick för att säkerställa vätskeintegriteten.
    • Läcksäker† , genomskinliga mediaflaskor
    • Fyrkantig design sparar värdefullt hyllutrymme
    • Flaskor och förslutningar är sterila till 10 -6 sterilitetssäkringsnivå
    Beställningsinformation:
    Förpackad i krympförpackade brickor i kartonger med dubbla polypåsar för renrumstillämpningar.
    Rekommenderas för:
    Idealisk för förpackning av biologiska och diagnostiska reagenser som kräver aseptisk dispensering eller tillsats av tillskott med spruta.
    Anmärkning:
    †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Genomskinlig
Beskrivning Med septumstängning
Diameter (engelska) 1,6 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 0,71 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 18 mm
Material PETG
nr per ärende 200
Antal per förpackning 40
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad Möta USP Klass IV standarder. Icke-cytotoxisk.
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Form Fyrkantig
Lämplig för ändamålet Sterila
Höjd (metrisk) 82 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 3,23 tum.
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 41 mm