Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Ytskydd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10264461
Beskrivning:
250 fot Dispenser Pk. Rulla
Bordsunderlägg
Bred rulle
Lång matta
Matta
Rulla
Förpackningsstorlek:
4 rullar
61m
Paket med 100
Paket med 150
Paket med 175
Paket med 350
Paket med 50
Varje
Produktkod. 10264461
Brand: Thermo Scientific™ 7424000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Absorbera spill och dämpa brytbara föremål med långvariga, vattentäta, halkbeständiga och kemikaliebeständiga ytskydd.
Absorbera spill och dämpa brytbara föremål med Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Ytskydd. De är långvariga, vattentäta, halkbeständiga och kemikaliebeständiga. Det tygliknande överskiktet faller inte isär även när det är blött.
  • Dämpad yta minimerar brytning av glaslabware när den tappas eller välter
  • Lakan ligger platt och är halkbeständiga
  • Plan yta med låg lugg ger stabilitet för glas som sannolikt tippar
  • Polyetenunderlag motstår starka kemikalier och skyddar bänkskivan från spill och korrosion
  • Super Versi-Dry absorberar snabbt upp till 1050mL/m 2 för att snabbt absorbera spill med tusentals Thermo Scientific Törstiga celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskydd
Absorptionsförmåga 1050 ml/m 2
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 46 cm
Bredd (engelska) 40 tum.
Bredd (metrisk) 102 cm
Beskrivning Lång matta
nr per ärende 50
Antal per förpackning 50
Objektbeskrivning Versi-Dry Superabsorberande 18 tum x 40 tum; 50 mattor/fodral