Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, TPE-packning, förslutning, 83B, 2 portar, 3/8 tum
Beskrivning
Bevara integriteten hos en behållare och dess innehåll med Thermo Scientific™ Nalgene™ Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar. Ett bekvämt vätskeöverföringssystem, denna portförsedda 83B-förslutning har en snabbkopplingskoppling med tubulering för fastsättning på valfri slang. Beslag har tubulering både i och utanför förslutningen, och uttagskopplingar i locket har interna ventiler som tätar när en tubuleringskoppling tas bort för att bibehålla behållarens tätningsintegritet.
- Färdigt alternativ till besvärliga hushållsfyllnings-/dispenseringslösningar
- Säkerställer behållarens integritet med“ stäng av ventilen” stilar med snabbkopplingar
- 83B stängning har invändiga/utvändiga hullingförsedda beslag
- Finns i två- eller treportsstilar för 1/4 eller 3/8″ (6,35 eller 9,53 mm) rör en —idealisk plattform för anpassning av din Nalgene Flaska eller Carboy
- Idealisk för användning i vakuumsystem med Nalgene Heavy-Duty Vakuum Carboys och flaskor; Katt. Nr 2226 och 2126 rekommenderas för vakuumapplikationer
- Idealisk att använda med Nalgene 180 tungväggsslangar (kat.nr. 800-0145 eller 8000-0065)
- Alternativa och ersättningsbeslag finns tillgängliga för ytterligare anpassningsalternativ (kat.nr. 2159)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2 portar 83B stängning |
| Diameter (engelska) Innerslang | 3/8 tum |
| Diameter (metrisk) Innerslang | 9.53 mm |
| För användning med (utrustning) | Nalgene flaskor och carboys med 83B förslutningar |
| Material | Polypropen, TPE |
| nr per ärende | 1 st. |
| Produkttyp | Stängning |
| Kvantitet | Varje |
Använd med tunga väggar/vakuumslangar. Rekommenderas inte för vakuumanvändning med lättare behållare. Tätningar som passar in i uttaget håller inte vakuum efter flera autoklaveringar.