Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-rack: Resmer™ Tillverkningsteknik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10018100
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
För användning med (utrustning):
13 mm rör
16 mm rör
20 mm rör
25 mm rör
30 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10018100
Brand: Thermo Scientific™ 59720416
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organisera och förvara prover med utrymmeseffektiva halvställ, idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar, under labbkåpor och på bänkskivor.
Organisera och lagra prover med utrymmeseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Rack, som har alla funktioner i full storlek Unwire ställ men upptar halva utrymmet. Idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar, under labbhuvar och på bänkskivor, dessa ställ passar lätt i is- eller vattenbad och flyter inte. De är gjutna i fyra ljusa färger för att hålla proverna organiserade.
  • Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
  • Racks are repeatedly autoclavable.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels.
  • Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Halvställ för provrör
Beskrivning Test Tube Half-Rack Unwire™ Green 16mm
Array 6 x 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Rör (16 mm)
Material RESMER
Positioner 36
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
För användning med (utrustning) 16 mm rör
Mått (L x B x H) 5 x 5 x 2,7 tum. (12,7 x 12,7 x 6,8 cm)
Längd (metrisk) 12.7 cm
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 6.8 cm
Höjd (engelska) 2,7 tum
Diameter (metrisk) öppning 16 mm
Diameter (metrisk) Inre 16 mm