Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-rack: Resmer™ Tillverkningsteknik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10360291
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
För användning med (utrustning):
13 mm rör
16 mm rör
20 mm rör
25 mm rör
30 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10360291
Brand: Thermo Scientific™ 59720430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Organisera och förvara prover med utrymmeseffektiva halvställ, idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar, under labbkåpor och på bänkskivor.
Organisera och lagra prover med utrymmeseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Rack, som har alla funktioner i full storlek Unwire ställ men upptar halva utrymmet. Idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar, under labbhuvar och på bänkskivor, dessa ställ passar lätt i is- eller vattenbad och flyter inte. De är gjutna i fyra ljusa färger för att hålla proverna organiserade.
  • Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
  • Racks are repeatedly autoclavable.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels.
  • Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Halvställ för provrör
Beskrivning Test Tube Half-Rack Unwire™ Green 30mm
Array 3 x 3
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Rör (30 mm)
Material RESMER
Positioner 9
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
För användning med (utrustning) 30 mm rör
Mått (L x B x H) 4.3 x 4.3 x 3.3 in. (10.9 x 10.9 x 8.4 cm)
Längd (metrisk) 10.9 cm
Längd (engelska) 4,3 tum
Bredd (metrisk) 10.9 cm
Bredd (engelska) 4,3 tum
Höjd (metrisk) 8.4 cm
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Diameter (metrisk) öppning 30 mm
Diameter (metrisk) Inre 30 mm