Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-rack: Resmer™ Tillverkningsteknik
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
För användning med (utrustning):
13 mm rör
16 mm rör
20 mm rör
25 mm rör
30 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Organisera och lagra prover med utrymmeseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Rack, som har alla funktioner i full storlek Unwire ställ men upptar halva utrymmet. Idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar, under labbhuvar och på bänkskivor, dessa ställ passar lätt i is- eller vattenbad och flyter inte. De är gjutna i fyra ljusa färger för att hålla proverna organiserade.
- Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
- Racks are repeatedly autoclavable.
- Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
- Endplates accept large labels.
- Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
- 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
- No assembly is required.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Beskrivning | Test Tube Half-Rack Unwire™ Red 20mm |
| Array | 4 x 5 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Rött |
| Håller | Rör (20 mm) |
| Material | RESMER |
| Positioner | 20 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Visa mer |