Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10238830
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
För användning med (utrustning):
13 mm rör
16 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10238830
Brand: Thermo Scientific™ 59760516
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll en full last med provrör eller centrifugrör med dessa provrörsställ av polypropen, gjutna i ett stycke.
Håll en full last av provrör eller centrifugrör med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ av polypropen. Ställen är gjutna i ett stycke för att ge extra styrka och hållbarhet för rumstemperaturapplikationer.
Features:
  • Higher specific gravity than water so rack stays submerged in a water bath
  • Holds a full load of test tubes or centrifuge tubes for 13, 16, 20, 25 and 30mm sizes or up to 72 smaller diameter tubes
  • Available in four bright colors to help keep samples organized
  • Accepts large labels for easy sample identification
Note:
These racks are not autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Beskrivning Test Tube Rack Unwire™ Red PP 16mm
Array 6 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Rött
Håller Rör (16 mm)
Material Polypropen
Positioner 72
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
För användning med (utrustning) 16 mm rör
Mått (L x B x H) 9.75 x 5 x 2.75 in. (24.9 x 12.7 x 6.7 cm)
Längd (metrisk) 24.9 cm
Längd (engelska) 9,75 tum.
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 6.7 cm
Höjd (engelska) 2,75 tum
Diameter (metrisk) öppning 16 mm
Diameter (metrisk) Inre 16 mm