Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ: Resmer™ Tillverkningsteknik
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
För användning med (utrustning):
13 mm rör
16 mm rör
20 mm rör
25 mm rör
30 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Håll säkert en full last med provrör eller centrifugrör för storlekar med 13, 16, 20, 25 och 30 mm diameter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ. Gjuten i ett enda stycke för exceptionell styrka och hållbarhet, dessa ställ har ingen beläggning som flisar, skalar eller rostar.
- Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
- Endplates accept large labels for easy identification of samples.
- Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float.
- Withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
- Available in six bright colors to help keep samples organized.
- 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
- No assembly is required; rack is ready to use.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Beskrivning | Test Tube Rack Unwire™ Green 13mm |
| Array | 6 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Håller | Rör (13 mm) |
| Material | RESMER |
| Positioner | 72 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Visa mer |