Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verktygstrattar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10365701
Diameter (metrisk) Överst:
62 mm
98 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
62 ml
270 ml
1059 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10365701
Brand: Thermo Scientific™ 42560234
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Byt ut glaslabbtrattar med dessa verktygstrattar, som är ett utmärkt spricksäkert alternativ.
Byt ut glaslabbtrattar mot Thermo Scientific™ Nalgene™ Verktygstrattar. Dessa trattar är kemiskt resistenta mot en mängd olika labbkemikalier och reagenser och är splittringssäkra vilket gör dem till en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
  • 4256-0234 and 4256-0414 are made from shatter-proof, autoclavable polypropylene.
  • 4256-0638 has a large throat opening for faster transfer of materials and is made from shatter-proof high-density polyethylene (Not autoclavable).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 62 mm
Kapacitet (metrisk) 62 ml
Diameter (metrisk) skaft 14 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 66 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Funnel Utility PP 70mm
Längd (metrisk) skaft 21mm
Kvantitet 12/Pk.; 288/Cs.