Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran och förfilterskivor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10244211
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Material:
Cellulosaacetat
Cellulosanitrat
Glasfiber
Nylon
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Färg:
Grå
Vitt
Produktkod. 10244211
Brand: Thermo Scientific™ DS02817500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför partikel- och mikrobanalys med dessa filtermembran. Finns i olika former för vattenkvalitetsarbete, kallsterilisering eller provrensning.
Lita på Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- och förfilterskivor för att möta ett brett utbud av laboratoriefiltreringsbehov. Används i kombination med antingen engångsbruk eller återanvändbara hårdvara och filterhållare, filterskivor erbjuder dig flexibilitet och valmöjligheter för att passa många applikationer. Sterila filterskivor finns i material från nylon, cellulosanitrat, cellulosaacetat och glasfibermembran.
  • Sterila membranskivor är optimerade för mikrobiell QA/QC-testning och har de högsta återhämtningshastigheterna
  • Vita och svarta membran för enkel synlighet av kolonier
  • Gridded membran är tryckta med giftfritt bläck för enkel uppräkning av kolonier
Certifikat
Uppfyller EPA- och APHA-standarder för vattenkvalitetsarbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Förfilter
Material Glasfiber
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 100
Antal per förpackning 100
Diameter (metrisk) 75 mm