Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran och förfilterskivor
Beskrivning
Lita på Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- och förfilterskivor för att möta ett brett utbud av laboratoriefiltreringsbehov. Används i kombination med antingen engångsbruk eller återanvändbara hårdvara och filterhållare, filterskivor erbjuder dig flexibilitet och valmöjligheter för att passa många applikationer. Sterila filterskivor finns i material från nylon, cellulosanitrat, cellulosaacetat och glasfibermembran.
- Sterila membranskivor är optimerade för mikrobiell QA/QC-testning och har de högsta återhämtningshastigheterna
- Vita och svarta membran för enkel synlighet av kolonier
- Gridded membran är tryckta med giftfritt bläck för enkel uppräkning av kolonier
Certifikat
Uppfyller EPA- och APHA-standarder för vattenkvalitetsarbete
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Förfilter |
| Material | Glasfiber |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 100 |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |