Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bärnstensfärgade HDPE-ekonomiflaskor med bred mun och förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10498222
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 10498222
Brand: Thermo Scientific™ DS21850016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa bärnstensgula HDPE-ekonomiflaskor med bred mun för lätta, allmänna applikationer där en tyngre flaska inte krävs.
Utför lätta applikationer för allmänna ändamål där en tyngre flaska inte krävs med Thermo Scientific™ Nalgene™ Bärnstensfärgade HDPE-ekonomiflaskor med bred mun och förslutning. Dessa polyetenflaskor med hög densitet är lätta versioner av originalet Nalgene Amber Lab Quality flaska. Opak bärnstensfärgad färg minskar UV-ljustransmissioner för att skydda ljuskänsliga vätskor. Användbara för lagring, frakt och förpackning, de erbjuder utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer.
Funktioner
  • Ekonomisk och återvinningsbar; designad för engångsbruk
  • Kan användas i frys till -°100 C (-°148 F) för långtidsförvaring
  • Linerless lock garanterar läckagesäkra† prestanda utan en liner som kan skrynklas, orsaka läckor och förorena dina lösningar
  • Möter USA Farmakopé 23 krav för maximal ljusgenomsläpplighet
  • Läcksäker†
Innehåller:
Bärnstensfärgade polypropenskruvförslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Bärnsten
Beskrivning Bärnstensfärgad ekonomiflaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 44 mm
Material HDPE
nr per ärende 48
Antal per förpackning 48
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Bärnsten
Halsfinish 53mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck. USP Klass VI. Produkt uppfyller kraven för ljuståliga behållare per USP senaste upplagan.
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 168 mm
Produkttyp Ekonomiflaska med bred mun
Bredd (engelska) 2,87 tum.
Höjd (engelska) 6,62 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.