Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med bred mun och förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10167120
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
Paket med 12
Paket med 6
Artikelnummer. 10167120
Marke: Thermo Scientific™ 21030032
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Se vätskenivåerna tydligt i dessa slagtåliga LDPE-flaskor med bred mun och förslutning.
Se vätskenivåer tydligt i slagtålig Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med bred mun och förslutning. Dessa genomskinliga flaskor av polyeten med låg densitet är idealiska för förvaring av kemikalier och standarder, samt för uppsamling och lagring av destillerat vatten. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Extremt lågt spårmetallinnehåll i LDPE gör den idealisk för spårmetallanalys. Utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer. Bred mun är lätt att fylla. Läcksäker† när den används med Nalgene stängningar.
  • Extremely low trace metal content in LDPE makes it ideal for trace metal analysis
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle; suitable for shipping liquids
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate solutions
Includes:
Polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 53 mm
Material LDPE
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 63 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 199 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Bredd (engelska) 3,6 tum
Höjd (engelska) 7,84 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 63 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt